Få mere at vide
Platinum gauze, 100 mesh woven from 0.0762mm (0.003in) dia wire, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407697
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11391358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010282.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 0,47g/25x25mm; Tråd klud; Åbent areal: 62,7%; Åbningsbredde: 0,015 tommer.
Det bruges som et katalytisk middel i behandlingen af salpetersyre, gødning, syntetiske fibre og en række andre materialer. Petroleumsindustrien bruger metallet i gazeform til råolieraffinering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Farve Hvid
Udseende Silvery white guage
Tæthed 21.45g/cm3 at 20°C
Mængde 25 x 25 mm
Maskestørrelse 100 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9%
Form Wire Cloth
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Dissolves in aqua regia