Få mere at vide
Platingaze, 100 mesh vævet af 0,0762 mm (0,003 tommer) dia-tråd, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges som et katalytisk middel i behandlingen af salpetersyre, gødning, syntetiske fibre og en række andre materialer. Petroleumsindustrien bruger metallet i gazeform til råolieraffinering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| Farve | Hvid |
| Udseende | Sølvhvid gauge |
| Tæthed | 21,45 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Maskestørrelse | 100 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Form | Trådklæde |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløser i aqua regia |