Få mere at vide
Platinum gauze, 100 mesh woven from 0.0762mm (0.003in) dia wire, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges som et katalytisk middel i behandlingen af salpetersyre, gødning, syntetiske fibre og en række andre materialer. Petroleumsindustrien bruger metallet i gazeform til råolieraffinering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| Farve | Hvid |
| Udseende | Silvery white guage |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Maskestørrelse | 100 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Form | Wire Cloth |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Dissolves in aqua regia |