Få mere at vide
Platinfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, Premion™ , 99,997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425995
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425995 25 x 25 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15425995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012057.FF
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum foil
Navn note 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 6-4-7440
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈6.7g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Pt
MDL nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pt]
IUPAC navn platin
Molekylvægt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Procent renhed 99.997%
Grad Premion