Få mere at vide
Platinfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397187
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397187 25 x 25 mm 25mm
1 options
Artikelnummer. 11397187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011508.FF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
CAS 6-4-7440
Udseende Sølvhvid folie
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Form Floret
Molekylær formel Pt
MDL nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pt]
IUPAC navn platin
Molekylvægt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400