Få mere at vide
Platinfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375719
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375719 50 x 50 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11375719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000861.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 6-4-7440
Mængde 50 x 50 mm
Procent renhed 99.9%