Få mere at vide
Platinfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346667
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346667 25 x 25 mm 25mm
1 options
Artikelnummer. 11346667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000861.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum foil
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick
CAS 6-4-7440
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈3.4g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Pt
MDL nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pt]
IUPAC navn platin
Molekylvægt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Procent renhed 99.9%