Få mere at vide
Platinfolie, 0,203 mm (0,008 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416735
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416735 25 x 25 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15416735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045091.FF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum foil
Navn note 0,203 mm (0,008 tommer) tyk
CAS 6-4-7440
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,7g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Pt
MDL nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pt]
IUPAC navn platin
Molekylvægt (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Procent renhed 99.9%