Få mere at vide
Platinum foil, 0.1mm (0.004in) thick, Premion™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-5547498
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11307197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011509.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Udseende Silvery white foil
Tæthed 21.45g/cm3 at 20°C
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Foil