Få mere at vide
Platinfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, Premion™, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| Udseende | Silvery white foil |
| Tæthed | 21.45g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Form | Foil |