Få mere at vide
Platinfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, Premion™, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| Farve | Hvid |
| Udseende | Sølvhvid folie |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,99 % (metalbasis) |
| Form | Floret |