Få mere at vide
ÖGUSSA Platinfordampningsbassin med flad bund
Artikelnummer. 12777366
Kapacitet (metrisk):
20 ml
50 ml
90 ml
150 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12777366
Brand: ÖGUSSA 8411 3020
Platin labware såsom Platinum Evaporating Basin med flad bund har fremragende egenskaber, der inkluderer høj temperaturstyrke og et højt smeltepunkt, samt duktilitet og korrosions- og oxidationsbestandighed.
  • Flad bund
  • Platin
  • Varmebestandig
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Materiale Platin
Type Fordampningsbassin
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 40 mm