Få mere at vide
Jaytec Glass™ Platinelektroder til Hoffman Voltameter Apparatus
Beskrivelse
- Et par elektroder til brug med Hoffman Voltameter Apparatus til at demonstrere elektrolyse af vand til oxygen og brint
- Korrugeret, rektangulær platinfolie for øget overfladeareal
- Tilslutninger beskyttet i borosilikatglasrør
- Messing skrueterminaler til sonder op til 4 mm diameter
- Sikker opbevaring i glashylstre medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Knudepunkt | Platin |
| Materiale | Platin |
| Temperatur (metrisk) Drift | Stuetemperatur |
| Type | Platin elektroder |
| Til brug med (udstyr) | Glas Hoffman Voltameter Apparat |
| Længde (metrisk) | 110 mm |