Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ Direkte PCR Universal Master Mix
Artikelnummer. 17118430
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
4 x 500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
17118430 100 reaktioner -
16626332 500 reaktioner Hver
16616332 4 x 500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17118430 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A44647100
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix er designet til at amplificere DNA direkte fra forskellige prøver uden behov for at rense DNA.
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix er designet til at amplificere DNA direkte fra forskellige prøver uden behov for at rense DNA. Den indeholder højtydende, konstrueret Platinum IITaq Hot-Start DNA-polymerase med dNTP'er i en innovativ buffer, der muliggør universel primer-annealing for overlegen ydeevne i direkte PCR-applikationer.
Funktioner i Platinum Direct PCR Universal Master Mix inkluderer:
  • Direkte DNA-amplifikation fra forskellige prøver
  • Universel primer-annealing ved 60 °C
  • Valgfri Platinum GC Enhancer til specifik forstærkning og forbedrede udbytter af GC-rige mål
  • Overlegen specificitet, følsomhed og giver
Platinum Direct PCR Universal Master Mix er designet til at arbejde med en række prøver af forskellig oprindelse såsom dyr-, menneske-, plante-, insekt-, orm- og bakterieprøver. Den hurtige lysisprotokol muliggør effektiv amplifikation fra skabeloner op til 8 kb i størrelse og co-cycling af fragmenter af forskellig længde.
Engineered Platinum II Taq DNA-polymerase giver hurtigere cykling og tolerance over for reaktionshæmmere, der stammer fra prøvematerialet. Proprietære platinantistoffer Taq blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer og dissocierer efter det indledende denatureringstrin. Denne automatiske 'hot start' giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, samtidig med at reaktionssamling ved stuetemperatur muliggøres.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum Direct PCR Universal Master Mix kan annealing-temperaturen på 60 °C anvendes til de fleste primerpar, der følger de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-skabelon duplex-stabiliteten under annealing-steget og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealing-temperaturen for hvert primerpar. Forskellige PCR-assays kan cykles sammen ved hjælp af samme protokol med en universel primer-annealingtemperatur og et udvidelsestrin valgt for det længste fragment, der skal forstærkes.
Applikationer:
  • Direkte PCR fra dyre-, plante- og bakterieprøver
  • Genotypebestemmelse
  • GMO-screening
  • Fødevare- og miljøtest
  • CRISPR-genredigeringsscreening
  • Mål-DNA-detektion fra begrænset biologisk materiale
  • Direkte realtids PCR fra cellelysater
  • 16S rRNA-genamplifikation til mikrobiel analyse
  • Koloniscreening
  • Målamplifikation fra FFPE-væv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X Platinum Direct PCR Universal Master Mix (1 mL)
• Lysisbuffer (5 ml)
• Proteinase K (150μ L)
• Platinum GC Enhancer (1,25 ml)
• Nukleasefrit vand (1,25 ml)
Opbevar kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Direkte PCR Universal Master Mix
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 8 kb