Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ Direkte PCR Universal Master Mix
Beskrivelse
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix er designet til at amplificere DNA direkte fra forskellige prøver uden behov for at rense DNA. Den indeholder højtydende, konstrueret Platinum IITaq Hot-Start DNA-polymerase med dNTP'er i en innovativ buffer, der muliggør universel primer-annealing for overlegen ydeevne i direkte PCR-applikationer.
Funktioner i Platinum Direct PCR Universal Master Mix inkluderer:
- Direkte DNA-amplifikation fra forskellige prøver
- Universel primer-annealing ved 60 °C
- Valgfri Platinum GC Enhancer til specifik forstærkning og forbedrede udbytter af GC-rige mål
- Overlegen specificitet, følsomhed og giver
Platinum Direct PCR Universal Master Mix er designet til at arbejde med en række prøver af forskellig oprindelse såsom dyr-, menneske-, plante-, insekt-, orm- og bakterieprøver. Den hurtige lysisprotokol muliggør effektiv amplifikation fra skabeloner op til 8 kb i størrelse og co-cycling af fragmenter af forskellig længde.
Engineered Platinum II Taq DNA-polymerase giver hurtigere cykling og tolerance over for reaktionshæmmere, der stammer fra prøvematerialet. Proprietære platinantistoffer Taq blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer og dissocierer efter det indledende denatureringstrin. Denne automatiske 'hot start' giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, samtidig med at reaktionssamling ved stuetemperatur muliggøres.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum Direct PCR Universal Master Mix kan annealing-temperaturen på 60 °C anvendes til de fleste primerpar, der følger de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-skabelon duplex-stabiliteten under annealing-steget og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealing-temperaturen for hvert primerpar. Forskellige PCR-assays kan cykles sammen ved hjælp af samme protokol med en universel primer-annealingtemperatur og et udvidelsestrin valgt for det længste fragment, der skal forstærkes.
Applikationer:
- Direkte PCR fra dyre-, plante- og bakterieprøver
- Genotypebestemmelse
- GMO-screening
- Fødevare- og miljøtest
- CRISPR-genredigeringsscreening
- Mål-DNA-detektion fra begrænset biologisk materiale
- Direkte realtids PCR fra cellelysater
- 16S rRNA-genamplifikation til mikrobiel analyse
- Koloniscreening
- Målamplifikation fra FFPE-væv
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •2X Platinum Direct PCR Universal Master Mix (5 mL) • Lysisbuffer (2 x 12,5 ml) • Proteinase K (0,75 ml) • Platinum GC Enhancer (2 x 1,25 ml) • Nukleasefrit vand (5 ml) Opbevar kl– 20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | Direkte PCR Universal Master Mix |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
| Troskab (vs. Taq) | 1X |
| Vis mere |