Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ Direkte PCR Universal Master Mix
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16616332
Antal reaktioner:
100 reaktioner
4 x 500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16616332
Brand: Invitrogen™ A44647200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix er designet til at amplificere DNA direkte fra forskellige prøver uden behov for at rense DNA.
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix er designet til at amplificere DNA direkte fra forskellige prøver uden behov for at rense DNA. Den indeholder højtydende, konstrueret Platinum IITaq Hot-Start DNA-polymerase med dNTP'er i en innovativ buffer, der muliggør universel primer-annealing for overlegen ydeevne i direkte PCR-applikationer.
Funktionerne i Platinum Direct PCR Universal Master Mix inkluderer:
  • Direkte DNA-amplifikation fra forskellige prøver
  • Universal primer-annealing ved 60 °C
  • Valgfri Platinum GC Enhancer til specifik amplifikation og forbedret udbytte af GC-rige mål
  • Overlegen specificitet, sensitivitet og udbytter
Platinum Direct PCR Universal Master Mix er designet til at fungere med en række forskellige prøver af forskellig oprindelse, såsom dyr, mennesker, plante-, insekt-, orme- og bakterieprøver. Hurtig lysis-protokollen muliggør effektiv amplifikation fra skabeloner på op til 8 kb i størrelse og co-cykling af fragmenter af forskellig længde.
Konstrueret Platinum II Taq DNA-polymerase giver hurtigere cyklus og tolerance over for reaktionshæmmere, der stammer fra prøvemateriale. Proprietær PlatinumTaq antistoffer blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer og dissocierer efter det indledende denatureringstrin. Denne automatiske 'varmstart' giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, mens den tillader reaktionssamling ved stuetemperatur.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum Direct PCR Universal Master Mix, kan udglødningstemperaturen °på 60 C bruges til de fleste primerpar, der følger de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-template-dupleksstabiliteten under annealingstrinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar. Forskellige PCR-assays kan cykles sammen ved brug af den samme protokol med en universel primer-annealingstemperatur og et forlængelsestrin valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Fire kasser med Platinum Direct PCR Universal Master Mix, som hver indeholder:
• 2X Platinum Direct PCR Universal Master Mix (5 mL)
• Lysisbuffer (2 x 12,5 ml)
• Proteinase K (0,75 ml)
• Platinum GC Enhancer (2 x 1,25 ml)
• Nukleasefrit vand (5 ml)
Opbevar kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Grønne funktioner Mindre farligt, mindre affald
Produkttype Direkte PCR Universal Master Mix
Mængde 4 x 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, Realtids-PCR (qPCR)
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 4 x 500 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 8 kb