Få mere at vide
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Ikke-DEHP Labslange
Diameter (engelsk) Indre:
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
Beskrivelse
Bøjer til skarpe radiuskurver og fungerer nemt med fittings takket være den bøjelige slangeformulering. Cole-Parmer™ Tygon™ Ikke-DEHP Lab Tubing er ideel til mad og drikke, biofarm og generelle laboratorieapplikationer.
- Ikke-DEHP, phthalatfri Gennemsigtig slange
- Tygon E-3603 formulering
- Lang levetid, kemikaliebestandig, ikke-oxiderende
- Til brug med analytiske instrumenter
- Certificeringer: FDA-kompatibel (21 CFR 175.300)
- Møder USP Klasse VI og NSF 51 krav
- Temperaturområde: -51 til 1+65 °F (-46 til +74 °C)
- Steriliser med autoklave eller ethylenoxid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.18 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/4 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.35 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.2 m |
| Tykkelse (engelsk) | 1/16 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1.59 mm |
| Vis mere |