Få mere at vide
Cole-Parmer Platinhærdet silikoneslange, horn A
Artikelnummer. 30054345 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30054345 1/4 tommer 3/8 tommer
30052959 1/2 tomme. 3/4 tommer
30053369 3/8 tommer 5/8 tommer.
30052996 3/16 tommer 5/16 tommer
30053191 1/4 tommer 1/2 tomme.
30053172 1/4 tommer 7/16 tommer
30053100 1/8 tommer 1/4 tommer
30054027 1/16 tommer. 3/16 tommer
30053788 3/16 tommer 7/16 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30054345 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 DKK
    1596.94 DKK / 15m
    Spare 28.06 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Holdbare slanger giver lang levetid i peristaltiske pumper eller klemmeventilapplikationer
Ekstruderet til præcise dimensionstolerancer for nøjagtighed. Smags-/lugtfri slanger —hjælper med at bevare væskeintegriteten. Indeholder ikke BPA eller phthalater. Gennemsigtige rør giver god klarhed. Renrum pakket og dobbelt pakket pakke. Steriliser med autoklave, gammabestråling, EtO og kemiske steriliseringsmidler. Overholder US Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP ), General Chapter 88 Klasse VI, Biologiske reaktivitetstests, In Vivo (2020). Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-phthalat;USP;RoHS
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 3/8 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.