Få mere at vide
Cole-Parmer Platinhærdet silikoneslange, horn A
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Beskrivelse
Ekstruderet til præcise dimensionstolerancer for nøjagtighed. Smags-/lugtfri slanger —hjælper med at bevare væskeintegriteten. Indeholder ikke BPA eller phthalater. Gennemsigtige rør giver god klarhed. Renrum pakket og dobbelt pakket pakke. Steriliser med autoklave, gammabestråling, EtO og kemiske steriliseringsmidler. Overholder US Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP ), General Chapter 88 Klasse VI, Biologiske reaktivitetstests, In Vivo (2020). Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-phthalat;USP;RoHS |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/16 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3/16 tommer |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.