Få mere at vide
Cole-Parmer Platinhærdet silikoneslange, 61 Shore A
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Description
Overlegen optisk klarhed —kan nemt se din prøve. Lugtfri, noncytoto-in., ic og non-hæmolytisk. Lavbindende overflade hjælper med at minimere partikel- og lugtabsorption. Indeholder ikke BPA, phthalater, PVC eller pero in. ides. Renrum pakket og dobbelt pakket pakke. Steriliser med autoklave, gammabestråling, EtO og kemiske steriliseringsmidler. Overholder US Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP ), General Chapter 88 Klasse VI, Biologiske reaktivitetstests, In Vivo (2020). Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-phthalat;USP;RoHS |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/8 tommer |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/4 tommer |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |