Få mere at vide
Cole-Parmer Platinhærdet silikoneslange, 61 Shore A
Artikelnummer. 30054183 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30054183 1/4 tommer 3/8 tommer
30053184 1/8 tommer 1/4 tommer
30053181 1/4 tommer 7/16 tommer
30053005 1/16 tommer. 3/16 tommer
30053899 3/8 tommer 5/8 tommer.
30054065 1/4 tommer 1/2 tomme.
30053651 3/16 tommer 7/16 tommer
30053154 1/2 tomme. 3/4 tommer
30053638 3/16 tommer 5/16 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30054183 Leverandør Cole-Parmer Leverandørnr. 5011961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 DKK
    1569.78 DKK / 15m
    Spare 30.22 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 06-10-2026
E in., forhindrer meget god elasticitet, knækmodstand og trykmodstand
Overlegen optisk klarhed —kan nemt se din prøve. Lugtfri, noncytoto-in., ic og non-hæmolytisk. Lavbindende overflade hjælper med at minimere partikel- og lugtabsorption. Indeholder ikke BPA, phthalater, PVC eller pero in. ides. Renrum pakket og dobbelt pakket pakke. Steriliser med autoklave, gammabestråling, EtO og kemiske steriliseringsmidler. Overholder US Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP ), General Chapter 88 Klasse VI, Biologiske reaktivitetstests, In Vivo (2020). Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-phthalat;USP;RoHS
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 3/8 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.