Få mere at vide
Masterflex™ Platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. p-8004447
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
25ft
7.5m
Hver
Artikelnummer. 11832140
Brand: Masterflex™ 9580206
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne silikoneslange til farmaceutiske, bioteknologiske, rumfarts-, mad- og drikkevarer og generelle laboratorieapplikationer. Platin-hærdet silikoneslange har fremragende varmebestandighed og lavt kompressionssæt.
  • Lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig
  • Elastomer er FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) og opfylder USP Klasse VI
  • Rør er fremstillet iht GMP
  • Temperaturområde: -50 til 230 °C (58 til 446 °F)
  • Steriliser: Autoklave eller gammabestråling
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, USP , USDA, GMP
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 9,5 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 460 °C