Få mere at vide
Masterflex™ Platinhærdet silikoneslange
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
25ft
7.5m
Hver
Beskrivelse
- Lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig
- Elastomer er FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) og opfylder USP Klasse VI
- Rør er fremstillet iht GMP
- Temperaturområde: -50 til 230 °C (58 til 446 °F)
- Steriliser: Autoklave eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, USP , USDA, GMP |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9,5 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 460 °C |