Få mere at vide
Masterflex™ Platinhærdet silikoneslange
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
12,8 mm
19,1 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12,7 mm
15,9 mm
19,2 mm
25,4 mm
Maksimalt tryk:
12 psi
17 psi
8 psi
9 psi
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Beskrivelse
- Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange.
- Fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt.
- Lugtfri, ugiftig.
- Elastomer er FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600).
- Møder USP Klasse VI; overstiger 3A sanitære standarder.
- Rør er fremstillet iht GMP .
- Temperaturområde: -58 til +446 °F (-50 til +230 °C).
- Steriliser: Autoklave eller gammabestråling.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-phthalat;Europæisk farmakopé;Ikke-DEHP;NSF-61;3A;NSF-51;USP |
| Oversigt | Platinhærdet, fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt, lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 19,1 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25,4 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Tykkelse (metrisk) | 3.175 mm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk, bioteknologi, rumfart, mad og drikkevarer og generelle laboratorieapplikationer. |
| Vis mere |