Få mere at vide
Cole-Parmer™ Platinhærdet silikoneforsegling Tri-Clamp Pakninger Montering
Artikelnummer. p-8004446
Størrelse (metrisk):
12,7 mm dia.
19,05 mm dia.
25,4 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11786613
Brand: Cole-Parmer™ 3052380
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til farmaceutiske, højrent vand, injicerbare, fødevarer og drikkevarer
Mængde 1 hver
Størrelse (metrisk) 12,7 mm dia.
Materiale Platinhærdet silikone
Type Siforsegling Tri-Clamp