Få mere at vide
Cole-Parmer™ Platinhærdet silikoneforsegling Tri-Clamp Pakninger Montering
Størrelse (metrisk):
12,7 mm dia.
19,05 mm dia.
25,4 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til farmaceutiske, højrent vand, injicerbare, fødevarer og drikkevarer |
| Mængde | 1 hver |
| Størrelse (metrisk) | 19,05 mm dia. |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Type | Siforsegling Tri-Clamp |