Få mere at vide
Watson-Marlow Pumpsil Platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. p-8000847
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
4,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12486270
Brand: Watson-Marlow 913.AJ05.016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pumpsil er platinhærdet silikoneslange, der overvejende anvendes til biofarmaceutiske engangsanvendelser, pH-kontrol& medier foder i gæring.
  • Udviklet til den biofarmaceutiske industri, Pumpsil tilbyder en ultraglat boring, som hjælper med at minimere proteinbinding og sikre høj renhed i det færdige produkt.
  • Pumpsil anvendes i vid udstrækning til engangsbiopharm-applikationer, såvel som pH-kontrol og medietilførsel til fermentering, nøjagtig måling, overførsel og filtrering. Absolut sporbarhed med laser-ætset varenummer, partinummer og sidste anvendelsesdato. Fuldt dokumenteret biokompatibilitet og omfattende valideringspakke.
Ordreinfo
BoreSizeMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,5 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med For Pumpsil 112 peristaltisk pumpe
Emballagemængde 1 hver
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 60 (Shore A)
Maksimalt tryk 14.5 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176° F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80° C
Produkttype Pumpsil Slange