Få mere at vide
Watson-Marlow Pumpsil Platinhærdet silikoneslange
Beskrivelse
- Udviklet til den biofarmaceutiske industri, Pumpsil tilbyder en ultraglat boring, som hjælper med at minimere proteinbinding og sikre høj renhed i det færdige produkt.
- Pumpsil anvendes i vid udstrækning til engangsbiopharm-applikationer, såvel som pH-kontrol og medietilførsel til fermentering, nøjagtig måling, overførsel og filtrering. Absolut sporbarhed med laser-ætset varenummer, partinummer og sidste anvendelsesdato. Fuldt dokumenteret biokompatibilitet og omfattende valideringspakke.
Ordreinfo
BoreSizeMetric
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,8 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Til brug med | For Pumpsil 13 peristaltisk pumpe |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Hårdhed | 60 (Shore A) |
| Maksimalt tryk | 14,5 psi |
| Vis mere |