Få mere at vide
Watson-Marlow Pumpsil Platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 12486270
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
4,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
12486270 0,5 mm 1 rulning
12496270 0,8 mm 1 rulning
12406280 1,6 mm 1 rulning
12426280 4,8 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12486270 Leverandør Watson-Marlow Leverandørnr. 913.AJ05.016
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pumpsil er platinhærdet silikoneslange, der overvejende anvendes til biofarmaceutiske engangsanvendelser, pH-kontrol& medier foder i gæring.
  • Udviklet til den biofarmaceutiske industri, Pumpsil tilbyder en ultraglat boring, som hjælper med at minimere proteinbinding og sikre høj renhed i det færdige produkt.
  • Pumpsil anvendes i vid udstrækning til engangsbiopharm-applikationer, såvel som pH-kontrol og medietilførsel til fermentering, nøjagtig måling, overførsel og filtrering. Absolut sporbarhed med laser-ætset varenummer, partinummer og sidste anvendelsesdato. Fuldt dokumenteret biokompatibilitet og omfattende valideringspakke.
Ordreinfo
BoreSizeMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,5 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med For Pumpsil 112 peristaltisk pumpe
Emballagemængde 1 hver
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 60 (Shore A)
Maksimalt tryk 14.5 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 176° F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80° C
Produkttype Pumpsil Slange