Få mere at vide
ÖGUSSA Platindigel med låg
Artikelnummer. 12837673
Kapacitet (metrisk):
10 ml
30 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12837673
Brand: ÖGUSSA 8411 2010
Tilgængelig i 10 ml til 50 ml kapacitet
Angivne masser er omtrentlige.
Omtrentlig procestemperatur 1.200° C og maksimal temperatur er 1.400° C (i kort tid på 10 min)
Tekniske data
Materiale Platin
Maks. Temperatur (metrisk) 1200 °C
Mængde 1 Hver
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 26mm
Højde (metrisk) 30mm
Produkttype Digel