Få mere at vide
Platinklorid, TRC
Artikelnummer. 30424030
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30424030 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30424030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP578100250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum chloride
CAS 10025-65-7
Molekylær formel Cl2Pt
Mængde 250 mg
Synonym Platinous chloride, Platinous dichloride, Platinum dichloride, Platinum(II) chloride, Platinum(II) dichloride
InChI formel InChI=1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pt+2]
IUPAC navn platin (2+); dichlorid
Molekylvægt (g/mol) 265.99
Formel vægt 264.9025