Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Platin båd; Tykkelse (mm), 0,05; Længde (mm), 75mm
Artikelnummer. 15466355
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466355 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15466355 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 041216.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til rengøring af diskblænde, vakuumfordampning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Anvendes til blænderensning og vakuumfordampning
  • Længde: 75 mm
  • Tykkelse: 0,05 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forbrændingsbåd
Til brug med (applikation) Anvendes til blænderensning og vakuumfordampning
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Platin
Mængde 1 stk.