Få mere at vide
Platinsort
Beskrivelse
Platinsort bruges i polymerelektrolytbrændselsceller, mikrobielle brændselsceller og fosforsyrebrændselsceller. Det bruges også som en rekombinationskatalysator til hydrogeneliminering. Den bruges også som byggeklods til sensorelementer. Det bruges som katalysator og som gasabsorbent. Det er også nyttigt til elektrokemisk påvisning af hydrogenperoxid og nitrit i mikrokanaler. Det er nyttigt til anodisk oxidation af ammoniak i vandig kaliumhydroxidelektrolyt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum black |
| Farve | Grå |
| Udseende | Mørkegrå |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i aqua regia. Uopløseligt i vand, mineral- og organiske syrer. |