Få mere at vide
Platinsort
Artikelnummer. 11326438
Skift visning
Mængde:
0.1 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326438 0.1 g 0.1g
11316438 1 g 1g
11336438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012076.77
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Form: S.A. 10m2/g | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Platinsort bruges i polymerelektrolytbrændselsceller, mikrobielle brændselsceller og fosforsyrebrændselsceller. Det bruges også som en rekombinationskatalysator til hydrogeneliminering. Den bruges også som byggeklods til sensorelementer. Det bruges som katalysator og som gasabsorbent. Det er også nyttigt til elektrokemisk påvisning af hydrogenperoxid og nitrit i mikrokanaler. Det er nyttigt til anodisk oxidation af ammoniak i vandig kaliumhydroxidelektrolyt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum black
Farve Grå
Udseende Dark gray powder
Tæthed 21.45g/cm3 at 20°C
Mængde 0.1 g
Lugt Odorless
Form Pulver
Opløselighedsinformation Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral and organic acids.