Få mere at vide
Platinum black, HiSPEC™ 1000
Artikelnummer. p-5547497
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11387537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012755.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platin sort bruges mest til elektrolytbrændselscelle, mikrobiel brændselscelle, polymerelektrolytbrændselscelle og fosforsyrebrændselsceller. Det bruges som en katalysator i hydrogeneringsreaktioner og en gasadsorbent. Det kan belægges på elektrodeoverfladen ved galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum black
Udseende Dark gray powder
Tæthed 21.45g/cm3 at 20°C
Mængde 0.25 g
Lugt Odorless
Form Pulver
Opløselighedsinformation Platinum black is insoluble in water and soluble in aqua regia.