Få mere at vide
Platinum black, HiSPEC™ 1000
Description
Platin sort bruges mest til elektrolytbrændselscelle, mikrobiel brændselscelle, polymerelektrolytbrændselscelle og fosforsyrebrændselsceller. Det bruges som en katalysator i hydrogeneringsreaktioner og en gasadsorbent. Det kan belægges på elektrodeoverfladen ved galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Platinum black |
| Udseende | Dark gray powder |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Odorless |
| Form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Platinum black is insoluble in water and soluble in aqua regia. |
RUO– Kun brug til forskning
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.