Få mere at vide
Platin sort, højt overfladeareal, HiSPEC™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320498
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11320498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043838.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Form: S.A. 25,0-30,4 m2 /g
Platinsort bruges i polymerelektrolytbrændselsceller, mikrobielle brændselsceller og fosforsyrebrændselsceller. Det bruges også som en rekombinationskatalysator til hydrogeneliminering. Den bruges også som byggeklods til sensorelementer. Det bruges som katalysator og som gasabsorbent. Det er også nyttigt til elektrokemisk påvisning af hydrogenperoxid og nitrit i mikrokanaler. Det er nyttigt til anodisk oxidation af ammoniak i vandig kaliumhydroxidelektrolyt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Farve Grå
Udseende Dark gray powder
Mængde 0.25 g
Lugt Odorless
Form Pulver