Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum black |
| Farve | Hvid |
| Navn note | 98% Pt |
| Smeltepunkt | 1772,0 °C |
| Kogepunkt | 3827,0 °C |
| Tæthed | 21.45 |
| Mængde | 1 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Form | Pulver |
| Lineær formel | Pt |
| Vis mere |