Få mere at vide
Platinum on activated carbon, 5% Pt
Artikelnummer. 10266730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10266730 50 g Glasflaske 50g
10318290 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195230500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum on activated carbon
Farve Sort
Navn note 5% Pt
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Particle size distribution: <7 Micron: 10%, <28 Micron: 50%, <85 Micron: 90%
Form Pulver
Fieser 01,982; 08,405; 04,393; 04,393; 04,393; 04,393
Formel vægt 195.08
Procent renhed 5% (Pt)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum on activated carbon
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.