Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum on activated carbon |
| Farve | Black |
| Navn note | 5% Pt |
| Smeltepunkt | 1769.0°C to 1773.0°C |
| Kogepunkt | 3827.0°C |
| Tæthed | 21.4500g/mL |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Glass bottle |
| Form | Powder |
| Fieser | 01,890; 02,332 |
| Vis mere |