Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum on activated carbon |
| Farve | Sort |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Form | Pulver |
| Formel vægt | 195.08 |
| Procent renhed | 10% (Pt) |