Få mere at vide
Platin, AAS-standardløsning, Specpure™ Pt 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11339179
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339179 100 mL 100ml
11306369 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088086.AE
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Form: Flydende | CAS: 7440-6-6 | Patient i 20% HCl
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
Molekylær formel Pt in 20% HCl
MDL nummer MFCD00011179
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Lugt Karakteristik
Tæthed Ca. 1g/cm3 ved 20 °C
Analyseprocentområde Pt 1000 μg/ml
Fysisk form Væske
Type Analytisk standard
Mængde 100 mL
Grad Specpure