Få mere at vide
Platinum, 5% on carbon paste, B501018-5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7052544
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15427647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H36310.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 5% on carbon paste, B501018-5
Farve Grå
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 g