Få mere at vide
Platinum, 5% on carbon, dry
Artikelnummer. p-7081256
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11339216
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11186.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platin er en katalysator, der anvendes til hydrering af alkener, alkyner, nitrogrupper; bruges også til hydrogenolyse af cyclopropaner, katalyserer oxidation af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Platin er en katalysator, der anvendes til hydrering af alkener, alkyner
, nitrogrupper; bruges også til hydrogenolyse af cyclopropaner, katalyserer oxidation af alkoholer.
Opløselighed
Opløselig i kogende aqua regia (reagerer) og smeltede alkalicyanider (reagerer). Uopløseligt i vand, mineralsyrer og organiske syrer.
Bemærkninger
Må ikke opbevares sammen med syrer. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler& organiske opløsningsmiddeldampe. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 5% on carbon, Dry
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Merck Index 14,7529
Opløselighedsinformation Soluble in boiling aqua regia (reacts),and molten alkali cyanides (reacts). Insoluble in water,mineral acids,and organic acids.