Få mere at vide
Platinum, 5% on carbon, dry
Artikelnummer. 11339216
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339216 1 g 1g
11429133 5 g 5g
11439133 25 g 25g
11329216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11339216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11186.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platin er en katalysator, der anvendes til hydrering af alkener, alkyner, nitrogrupper; bruges også til hydrogenolyse af cyclopropaner, katalyserer oxidation af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Platin er en katalysator, der anvendes til hydrering af alkener, alkyner
, nitrogrupper; bruges også til hydrogenolyse af cyclopropaner, katalyserer oxidation af alkoholer.
Opløselighed
Opløselig i kogende aqua regia (reagerer) og smeltede alkalicyanider (reagerer). Uopløseligt i vand, mineralsyrer og organiske syrer.
Bemærkninger
Må ikke opbevares sammen med syrer. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler& organiske opløsningsmiddeldampe. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 5% on carbon, Dry
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Merck Index 14,7529
Opløselighedsinformation Soluble in boiling aqua regia (reacts),and molten alkali cyanides (reacts). Insoluble in water,mineral acids,and organic acids.