Få mere at vide
Platinum, 5% on alumina powder, reduced
Artikelnummer. p-5547827
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15461977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044222.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-6-6
Platin på aluminiumoxid (aluminiumoxid) er katalysatormateriale med anvendelser i syntetisk kemi såsom hydrogenering af funktionelle grupper. katalysator anbefales til selektive hydrogeneringsreaktioner. Katalysatorens partikelstørrelse er ideel til at tillade hurtig adskillelse fra reaktionsblandingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD03458043
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 5% on alumina powder
Udseende Powder
Mængde 5 g
Form Pulver
Opløselighedsinformation Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.