Få mere at vide
Platin, 5% på aluminapulver, reduceret
Artikelnummer. 15461977
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461977 5 g 5g
11379728 25 g 25g
11389728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044222.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-6-6
Platin på aluminiumoxid (aluminiumoxid) er katalysatormateriale med anvendelser i syntetisk kemi såsom hydrogenering af funktionelle grupper. katalysator anbefales til selektive hydrogeneringsreaktioner. Katalysatorens partikelstørrelse er ideel til at tillade hurtig adskillelse fra reaktionsblandingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
MDL nummer MFCD03458043
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 5% på aluminapulver
Udseende Pulver
Mængde 5 g
Form Pulver
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand, moderat opløselig i stærke mineralsyrer.