Få mere at vide
Ferrocene, 99%
Artikelnummer. 11364949
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11364949
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087202.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186.04 g/mol
Ferrocen bruges som katalysator til kulstofnanorør og raketdrivmidler. Det bruges også i brændstof til benzinmotorer, benzin modbanke, lysfølsomme materialer og udviser anticancer aktivitet. Det fungerer som en lysfølsom katalysator og fremmer den fotokemiske nedbrydning af plastfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-54-5
Molekylær formel C10H10Fe
Molekylvægt (g/mol) 186.04
MDL nummer MFCD00001427
InChI nøgle DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
IUPAC navn cyclopenta-1,3-dien;jern
SMIL [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ferrocene
Smeltepunkt 173°C to 174°C
Farve Gul til Orange
Kogepunkt 249°C
Lugt Characteristic
Mængde 1 kg
FN nummer UN1325
Følsomhed Air and moisture sensitive
Merck Index 14,4037
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formel vægt 186.04
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver