Få mere at vide
Platinum, 10% on carbon, dry
Artikelnummer. p-7043371
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11320064
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00469.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platin, 10% på kulstof, bruges som katalysator til hydrogenering af alkener, alkyner, nitrogrupper, ketoner og aromater. Det bruges også til hydrogenolyse af cyclopropaner. Det er involveret i den katalyserer oxidation af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Platin, 10% på kulstof, bruges som katalysator til hydrogenering af alkener, alkyner, nitrogrupper, ketoner og aromater. Det bruges også til hydrogenolyse af cyclopropaner. Det er involveret i den katalyserer oxidation af alkoholer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Navn note 10% on carbon, dry
Mængde 1 g
Lugt Odorless
FN nummer UN1325
Merck Index 14,7529
Opløselighedsinformation Insoluble in water.