Få mere at vide
Platinum, 10% on carbon, dry
Beskrivelse
Platin, 10% på kulstof, bruges som katalysator til hydrogenering af alkener, alkyner, nitrogrupper, ketoner og aromater. Det bruges også til hydrogenolyse af cyclopropaner. Det er involveret i den katalyserer oxidation af alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Platin, 10% på kulstof, bruges som katalysator til hydrogenering af alkener, alkyner, nitrogrupper, ketoner og aromater. Det bruges også til hydrogenolyse af cyclopropaner. Det er involveret i den katalyserer oxidation af alkoholer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum |
| Navn note | 10% on carbon, dry |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Odorless |
| FN nummer | UN1325 |
| Merck Index | 14,7529 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |